Documenti fondamentali
SY3432447579
Synthonix Corporation
Methyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-8-3-6(4-9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI
XGWMLJAOJOALRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12380.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12380.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)