Documenti fondamentali
SY3428348607
Synthonix Corporation
(3R,7aS)-3-(trichloromethyl)-hexahydropyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-one
Scegli un formato
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 133.49
25 G
CHF 206.97
SKU del venditore: T12094-5G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 133.49
25 G
CHF 206.97
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.5
Numero MDL:
SKU del venditore: T12094-5G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3R,7aS)-3-(trichloromethyl)tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-one
Inchi Code
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
InChI
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/12094.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12094.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)