Documenti fondamentali
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
InChI
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)