SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
Scegli un formato
SKU del venditore: E11326-250MG
CHF 424.98
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E11326-250MG
CHF 424.98
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
InChI
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11326.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)