Documenti fondamentali
SY3428347905
Synthonix Corporation
Ethyl trans-1-Boc-4-hydroxypyrrolidine-3-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 1’982.86
10 G
CHF 3’905.72
SKU del venditore: E11640-1G
CHF 635.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 1’982.86
10 G
CHF 3’905.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.3
Numero MDL:
SKU del venditore: E11640-1G
CHF 635.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-ethyl (3R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-5-17-10(15)8-6-13(7-9(8)14)11(16)18-12(2,3)4/h8-9,14H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI
JHBUFXKTKCCCKA-RKDXNWHRSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/11640.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11640.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)