Documenti fondamentali
SY3428347788
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 500.91
10 G
CHF 941.82
SKU del venditore: D11711-5G
CHF 500.91
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 500.91
10 G
CHF 941.82
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.14
Numero MDL:
SKU del venditore: D11711-5G
CHF 500.91
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O4/c10-9(11)14-6-2-1-5(4-8(12)13)3-7(6)15-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI
QQCFKULMRLDOEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11711.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11711.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)