Documenti fondamentali
SY3428347780
Synthonix Corporation
cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.37
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(1s,3s)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H22O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-6-8(11)7-9/h8-9,11H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
InChI
ILGIKHCMCDNBSK-DTORHVGOSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11671.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11671.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)