Documenti fondamentali
SY3428347588
Synthonix Corporation
2-Cyanopyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3N3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3H,(H,10,11)
InChI
GZCITSSHGGYVFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11341.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11341.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)