SY3428347518
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: C10590-1G
CHF 97.97
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C10590-1G
CHF 97.97
Iupac Name
4-chloro-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3
InChI
VMNYMIKGYQYJHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10590.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)