Documenti fondamentali
SY3428347494
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-iodopyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.43
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-iodopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2ClIN2/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H
InChI
BIWOQXBVRYUITN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10398.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10398.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)