Documenti fondamentali
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 165.33
5 G
CHF 194.72
10 G
CHF 255.96
SKU del venditore: A12152-1G
CHF 165.33
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 165.33
5 G
CHF 194.72
10 G
CHF 255.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
SKU del venditore: A12152-1G
CHF 165.33
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
InChI
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)