Documenti fondamentali
SY3428347174
Synthonix Corporation
(2S,5R)-5-(tert-Butoxycarbonylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 255.96
5 G
CHF 966.32
10 G
CHF 1’615.43
SKU del venditore: A11765-1G
CHF 255.96
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 255.96
5 G
CHF 966.32
10 G
CHF 1’615.43
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
SKU del venditore: A11765-1G
CHF 255.96
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-anhydro-5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,5-trideoxy-L-erythro-hexonic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7-4-5-8(9(13)14)16-6-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
InChI
NROSRTMHTJHLLE-SFYZADRCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11765.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11765.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)