Documenti fondamentali
SY3428347151
Synthonix Corporation
1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 672.38
250 MG
CHF 1’052.05
500 MG
CHF 1’713.41
SKU del venditore: A11677-100MG
CHF 672.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 672.38
250 MG
CHF 1’052.05
500 MG
CHF 1’713.41
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
SKU del venditore: A11677-100MG
CHF 672.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-5-4-12(13)6-8(7-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
PLTMDLGZYGFWOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11677.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11677.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)