Documenti fondamentali
SY3428347044
Synthonix Corporation
5-Boc-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 537.65
1 G
CHF 856.09
5 G
CHF 2’423.77
SKU del venditore: A11250-500MG
CHF 537.65
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 537.65
1 G
CHF 856.09
5 G
CHF 2’423.77
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.31
Numero MDL:
SKU del venditore: A11250-500MG
CHF 537.65
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-4-5-13(8-14)7-9(13)10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
JKPWYFGEQHQKIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11250.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)