Documenti fondamentali
SY3428346903
Synthonix Corporation
trans-3-Amino-1-Boc-4-hydroxypyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6(10)7(12)5-11/h6-7,12H,4-5,10H2,1-3H3/t6-,7-/m1/s1
InChI
MOZOQDNRVPHFOO-RNFRBKRXSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10410.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10410.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)