Documenti fondamentali
SY3390512850
Synthonix Corporation
3-Amino-4-bromopyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 108.99
SKU del venditore: A8893-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
SKU del venditore: A8893-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI
LKQGBXRGSPSTES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/8893.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8893.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)