Documenti fondamentali
SY3390162286
Synthonix Corporation
4-Oxazolemethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3-oxazol-4-ylmethanol
Inchi Code
1S/C4H5NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h2-3,6H,1H2
InChI
BKHIXCNJVHVHAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7923.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7923.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)