Documenti fondamentali
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
Scegli un formato
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
SKU del venditore: A7503-1G
CHF 89.39
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
SKU del venditore: A7503-1G
CHF 89.39
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7503.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)