SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: D7018-250MG
CHF 451.92
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D7018-250MG
CHF 451.92
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChI
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)