Documenti fondamentali
SY3390162031
Synthonix Corporation
trans-3-(Cbz-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 1’701.17
SKU del venditore: SB7955-1G
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 1’701.17
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Numero MDL:
SKU del venditore: SB7955-1G
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-11(7-10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11-
InChI
OBTCPLYMKZBZTO-XYPYZODXSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/7955.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7955.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)