Documenti fondamentali
SY3390162019
Synthonix Corporation
cis-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 304.95
250 MG
CHF 451.92
500 MG
CHF 709.12
SKU del venditore: SB7389-100MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 304.95
250 MG
CHF 451.92
500 MG
CHF 709.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.14
Numero MDL:
SKU del venditore: SB7389-100MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16INO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-6(10)5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-,7+
InChI
XGEFFDGFPRWHAW-KNVOCYPGSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7389.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7389.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)