Documenti fondamentali
SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 170.23
5 G
CHF 451.92
10 G
CHF 782.60
SKU del venditore: M7746-1G
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 170.23
5 G
CHF 451.92
10 G
CHF 782.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
SKU del venditore: M7746-1G
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
InChI
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/7746.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)