SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
Scegli un formato
SKU del venditore: B8154-10G
CHF 121.24
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B8154-10G
CHF 121.24
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChI
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)