Documenti fondamentali
SY3390161530
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-fluoro-6-methoxy-quinazoline
Scegli un formato
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 684.62
SKU del venditore: D7425-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 684.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
Numero MDL:
SKU del venditore: D7425-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2FN2O/c1-15-7-2-4-6(3-5(7)12)13-9(11)14-8(4)10/h2-3H,1H3
InChI
GDHHZQMPTVSQOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7425.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)