Documenti fondamentali
SY3371479366
Synthonix Corporation
2-Oxo-6-aza-spiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl-ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-12/h4-8H2,1-3H3
InChI
WQPZESPYNGQLQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7188.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7188.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)