Documenti fondamentali
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
InChI
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)