Documenti fondamentali
SY3371478455
Synthonix Corporation
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.18
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-2-4-7-5-3-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI
SHMPGQWVDZTZBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2399.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2399.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)