Documenti fondamentali
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 191.05
1 G
CHF 214.32
SKU del venditore: I5314-500MG
CHF 191.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 191.05
1 G
CHF 214.32
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.44
Numero MDL:
SKU del venditore: I5314-500MG
CHF 191.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
InChI
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)