SY3371477851
Synthonix Corporation
1-(2-Ethoxyethynyl)cyclopentanol
Scegli un formato
SKU del venditore: E7002-250MG
CHF 647.88
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E7002-250MG
CHF 647.88
Iupac Name
1-(ethoxyethynyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-11-8-7-9(10)5-3-4-6-9/h10H,2-6H2,1H3
InChI
KMJASHPACNLBOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7002.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)