SY3371477847
Synthonix Corporation
Ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: E6802-100MG
CHF 85.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E6802-100MG
CHF 85.72
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-8-5(7)3-4(6)9/h2-3H2,1H3,(H2,6,9)
InChI
IBHOWDPRDYMIMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6802.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)