Documenti fondamentali
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)