Documenti fondamentali
SY3371477632
Synthonix Corporation
6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Scegli un formato
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 598.89
1 G
CHF 611.14
SKU del venditore: D6136-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 598.89
1 G
CHF 611.14
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero MDL:
SKU del venditore: D6136-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 6,6-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-10(7-14)4-11(12,13)5-10/h4-7H2,1-3H3
InChI
NABSFZFNNHRMOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6136.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6136.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)