SY3371477507
Synthonix Corporation
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: D3869-1G
CHF 133.49
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D3869-1G
CHF 133.49
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-8-4-7-5-9-3-6(1)7;;/h1-2,4,9H,3,5H2;2*1H
InChI
GXQCGPVEDZFCGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3869.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)