SY3371477494
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-2-tributylstannylpyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: D3447-250MG
CHF 366.19
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D3447-250MG
CHF 366.19
Iupac Name
3,5-difluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H2F2N.3C4H9.Sn/c6-4-1-5(7)3-8-2-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI
CFYNUOUCHUGXFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3447.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)