Documenti fondamentali
SY3371477422
Synthonix Corporation
Di-tert-butylisobutylsilyl triflate
Scegli un formato
1 G
CHF 151.86
5 G
CHF 286.58
10 G
CHF 439.67
SKU del venditore: D1994-1G
CHF 151.86
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 151.86
5 G
CHF 286.58
10 G
CHF 439.67
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.5
Numero MDL:
SKU del venditore: D1994-1G
CHF 151.86
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
di(tert-butyl)(isobutyl)silyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C13H27F3O3SSi/c1-10(2)9-21(11(3,4)5,12(6,7)8)19-20(17,18)13(14,15)16/h10H,9H2,1-8H3
InChI
PAVJKCJFUZIETI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1994.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1994.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)