SY3371477013
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Scegli un formato
SKU del venditore: C1053-1G
CHF 83.27
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C1053-1G
CHF 83.27
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-4(6)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI
PUMFABSDZOUISK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1053.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)