Documenti fondamentali
SY3371476937
Synthonix Corporation
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H
InChI
ZGJDDWOXVGDTSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0045.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0045.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)