Documenti fondamentali
SY3371476923
Synthonix Corporation
1-Benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Scegli un formato
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 660.13
500 MG
CHF 1’064.30
SKU del venditore: B7197-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 660.13
500 MG
CHF 1’064.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.3
Numero MDL:
SKU del venditore: B7197-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-9-7-13(15)6-8-14-11-13/h1-5,14H,6-11H2
InChI
HVFOGWYVURWQFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7197.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7197.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)