Documenti fondamentali
SY3371476909
Synthonix Corporation
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.15
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-9(13)6-8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
InChI
CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Viscous
Product Link
https://synthonix.com/4418.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4418.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)