Documenti fondamentali
SY3371476732
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-((methylamino)methyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)5-11-4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
InChI
LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/5876.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)