Documenti fondamentali
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 182.48
SKU del venditore: B5196-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 182.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.45
Numero MDL:
SKU del venditore: B5196-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
InChI
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)