Documenti fondamentali
SY3371476539
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 66.12
5 G
CHF 71.02
10 G
CHF 78.37
SKU del venditore: B4668-1G
CHF 66.12
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 66.12
5 G
CHF 71.02
10 G
CHF 78.37
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.01
Numero MDL:
SKU del venditore: B4668-1G
CHF 66.12
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI
GYXOTADLHQJPIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4668.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4668.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)