Documenti fondamentali
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
Scegli un formato
1 G
CHF 74.70
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 145.73
SKU del venditore: B3582-1G
CHF 74.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 74.70
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 145.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.88
Numero MDL:
SKU del venditore: B3582-1G
CHF 74.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChI
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3582.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)