Documenti fondamentali
SY3371476327
Synthonix Corporation
4-Chloro-N-(tert-butyldimethylsilyl)indole
Scegli un formato
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 255.96
25 G
CHF 831.59
SKU del venditore: B2365-1G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 255.96
25 G
CHF 831.59
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.86
Numero MDL:
SKU del venditore: B2365-1G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-4-chloro-1H-indole
Inchi Code
1S/C14H20ClNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-10-9-11-12(15)7-6-8-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChI
PDPSXASABIORPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2365.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2365.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)