SY3371476240
Synthonix Corporation
7-Boc-2-chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine
Scegli un formato
SKU del venditore: B1793-100MG
CHF 182.48
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B1793-100MG
CHF 182.48
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5,8-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-8-6-14-10(13)15-9(8)7-16/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI
KIYPBPWOWVKRDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1793.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)