Documenti fondamentali
SY3371475968
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 157.98
SKU del venditore: B0450-1G
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
SKU del venditore: B0450-1G
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
InChI
NZUWATDXQMWXMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0450.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0450.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)