Documenti fondamentali
SY3371475963
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.52
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2S/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3
InChI
XVRYJQACDDVZEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0424.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0424.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)