Documenti fondamentali
SY3371475720
Synthonix Corporation
7-Amino-2-methylindazole
Scegli un formato
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 243.71
10 G
CHF 427.43
SKU del venditore: A2919-1G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 243.71
10 G
CHF 427.43
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
SKU del venditore: A2919-1G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,9H2,1H3
InChI
KNZJAZZOKTUEHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2919.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2919.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)