Key Documents
SAAR5681100
Safranin O
Sinonimo/i:
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.84
Colour Index:
50240
Beilstein:
3924099
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
Confezionamento
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)