Key Documents
SAAR4465085
Acido nitrico
65%, univAR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
univAR
Saggio
65%
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)